5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4950-1G
PC4950-500MG
APOSPC4950-1GEA
1060
EUR
APOSPC4950-1G
APOSPC4950-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide
Formel:
C₁₁H₁₁ClF₃N₅O₂ Schmelzpunkt: 173…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202621 CAS-Nummer: 251310-32-4 |