3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
PC49500-25G PC49500-5G
APOSPC49500-25GEA 611 EUR
APOSPC49500-25G APOSPC49500-5G
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formel: C₆H₁₀F₃N
Molecular Weight: 153,15 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C/33mmHg
Dichte: 1,154 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02183561
CAS-Nummer: 768-31-0