4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49504-1G
PC49504-250MG
APOSPC49504-1GEA
841
EUR
APOSPC49504-1G
APOSPC49504-250MG
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₁ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22041637 CAS-Nummer: 1372103-92-8 |