5-Brom-2-methoxy-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC49527-1G PC49527-5G PC49527-10G
APOSPC49527-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49527-1G APOSPC49527-5G APOSPC49527-10G
5-Brom-2-methoxy-3-(trifluormethyl)pyridin
5-Brom-2-methoxy-3-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185815
CAS-Nummer: 1214377-42-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III