1-Brom-4-(difluormethyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromobenzal fluoride
PC49528-100G
PC49528-25G
APOSPC49528-100GEA
1110
EUR
APOSPC49528-100G
APOSPC49528-25G
1-Brom-4-(difluormethyl)benzol
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Formel:
C₇H₅BrF₂ Molecular Weight: 207,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C/53mmHg Dichte: 1,604 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657964 CAS-Nummer: 51776-71-7 |