2-Brom-4-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC49531-5G PC49531-25G PC49531-100G
APOSPC49531-5GEA 21.9 EUR
APOSPC49531-5G APOSPC49531-25G APOSPC49531-100G
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenol
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molecular Weight: 241,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657954
CAS-Nummer: 81107-97-3