2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-Trifluorobenzal fluoride
PC49546-1G
PC49546-250MG
APOSPC49546-1GEA
102
EUR
APOSPC49546-1G
APOSPC49546-250MG
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Formel:
C₇H₃F₅ Molecular Weight: 182.09 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698643 CAS-Nummer: 1214338-85-8 |