4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluorobenzal fluoride
PC49547-1G PC49547-250MG
APOSPC49547-1GEA 174 EUR
APOSPC49547-1G APOSPC49547-250MG
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene
Formel: C₇H₄F₄
Molecular Weight: 164,1 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C/62mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698573
CAS-Nummer: 1214379-64-2