2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49550-1G
PC49550-250MG
PC49550-5G
APOSPC49550-1GEA
68.3
EUR
APOSPC49550-1G
APOSPC49550-250MG
APOSPC49550-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂F₅N Siedepunkt: 82…83 °C/400mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16610846 CAS-Nummer: 1215034-77-7 UN: 1993 ADR: 3,III |