(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC49584-1G PC49584-5G
APOSPC49584-1GEA 183 EUR
APOSPC49584-1G APOSPC49584-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇F₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226623
CAS-Nummer: 21249-93-4