1-Brom-3-fluor-5-nitrobenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-25GEA 109 EUR
APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Brom-3-fluor-5-nitrobenzol
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molecular Weight: 220,00 g/mol
Siedepunkt: 65…70 °C
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09955454
CAS-Nummer: 7087-65-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR