5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49608-1G PC49608-250MG PC49608-500MG PC49608-5G
APOSPC49608-1GEA 0 EUR
APOSPC49608-1G APOSPC49608-250MG APOSPC49608-500MG APOSPC49608-5G
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
5-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formel: C₉H₄BrF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18089243
CAS-Nummer: 1287218-49-8