3-Brom-2,6-difluorbenzoesäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49617-1G PC49617-25G PC49617-5G
APOSPC49617-1GEA 24.8 EUR
APOSPC49617-1G APOSPC49617-25G APOSPC49617-5G
3-Brom-2,6-difluorbenzoesäure 96%
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Molecular Weight: 237.0000 g/mol
Schmelzpunkt: 140…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261248
CAS-Nummer: 28314-81-0