1-Brom-5-fluor-2,4-dinitrobenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-2,4-dinitro-5-fluorobenzene

PC49630-1G PC49630-5G
APOSPC49630-1GEA 58.2 EUR
APOSPC49630-1G APOSPC49630-5G
1-Brom-5-fluor-2,4-dinitrobenzol
1-Brom-5-fluor-2,4-dinitrobenzol
Formel: C₆H₂BrFN₂O₄
Schmelzpunkt: 93 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024181
CAS-Nummer: 400-91-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR