4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49639-1G PC49639-25G PC49639-5G
APOSPC49639-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49639-1G APOSPC49639-25G APOSPC49639-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Molecular Weight: 218.0000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847049
CAS-Nummer: 133541-45-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III