Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4964-1G PC4964-25G PC4964-5G
APOSPC4964-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4964-1G APOSPC4964-25G APOSPC4964-5G
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl-2-bromo-4,5-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Schmelzpunkt: 28…29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458104
CAS-Nummer: 878207-28-4