2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49644-25G PC49644-5G PC49644-1G
APOSPC49644-25GEA 0 EUR
APOSPC49644-25G APOSPC49644-5G APOSPC49644-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025361
CAS-Nummer: 916420-44-5
UN: 3265
ADR: 8,II