2-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49655-1G PC49655-5G
APOSPC49655-1GEA 0 EUR
APOSPC49655-1G APOSPC49655-5G
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin 99%
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅F₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527448
CAS-Nummer: 123572-58-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III