5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49672-1G
PC49672-5G
APOSPC49672-1GEA
261
EUR
APOSPC49672-1G
APOSPC49672-5G
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃BrClF₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22199307 CAS-Nummer: 1332392-76-3 |