2-Brom-1-fluor-3-iodbenzol, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC49675-1G PC49675-5G
APOSPC49675-1GEA 0 EUR
APOSPC49675-1G APOSPC49675-5G
2-Brom-1-fluor-3-iodbenzol, technische Qualität
2-Brom-1-fluor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Molecular Weight: 300,8949 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09056796
CAS-Nummer: 851368-08-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR