2,4,5-Trifluorbenzonitril 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49703-100G PC49703-25G PC49703-5G
APOSPC49703-100GEA 156 EUR
APOSPC49703-100G APOSPC49703-25G APOSPC49703-5G
2,4,5-Trifluorbenzonitril 96%
2,4,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Molecular Weight: 157.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013289
CAS-Nummer: 98349-22-5