3-Chlor-5-fluorsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC4987-1G
PC4987-5G
PC4987-25G
APOSPC4987-1GEA
26.1
EUR
APOSPC4987-1G
APOSPC4987-5G
APOSPC4987-25G
3-Chlor-5-fluorsalicylaldehyd
3-Chlor-5-fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Molecular Weight: 174,5569 g/mol Schmelzpunkt: 95…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039291 CAS-Nummer: 82128-69-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |