4-Fluor-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC4989-1G PC4989-5G
APOSPC4989-1GEA 229 EUR
APOSPC4989-1G APOSPC4989-5G
4-Fluor-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₃BFNO₃
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235050
CAS-Nummer: 874219-31-5