3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3-hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzol
PC499005-1G PC499005-250MG PC499005-5G
APOSPC499005-1GEA 162 EUR
APOSPC499005-1G APOSPC499005-250MG APOSPC499005-5G
3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol 97%
3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15142929
CAS-Nummer: 1197239-47-6