(2-(Trifluormethyl)phenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC50012-1G PC50012-250MG
APOSPC50012-1GEA 132 EUR
APOSPC50012-1G APOSPC50012-250MG
(2-(Trifluormethyl)phenyl)methansulfonsäurechlorid
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₂S
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972907
CAS-Nummer: 85952-32-5
UN: 3261
ADR: 8 III