4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC50014-1G
PC50014-250MG
APOSPC50014-1GEA
0
EUR
APOSPC50014-1G
APOSPC50014-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₆ClF₃O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09811274 CAS-Nummer: 683813-55-0 UN: 3261 ADR: 8,III |