3-Fluor-5-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500163-10G
PC500163-1G
PC500163-5G
APOSPC500163-10GEA
376
EUR
APOSPC500163-10G
APOSPC500163-1G
APOSPC500163-5G
3-Fluor-5-methoxyphenol
3-Fluor-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇FO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11848782 CAS-Nummer: 850793-25-8 |