4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-hydroxy-3-(trifluormethoxy)benzol
PC500169-10G PC500169-1G PC500169-5G
APOSPC500169-10GEA 481 EUR
APOSPC500169-10G APOSPC500169-1G APOSPC500169-5G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenol 97+%
4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
Molecular Weight: 257.01 g/mol
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037798
CAS-Nummer: 690264-39-2