2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500239-1G
PC500239-5G
PC500239-250MG
APOSPC500239-1GEA
98.6
EUR
APOSPC500239-1G
APOSPC500239-5G
APOSPC500239-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Molecular Weight: 226.1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412249 CAS-Nummer: 1048921-49-8 |