5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
PC500250-1G PC500250-250MG PC500250-5G
APOSPC500250-1GEA 29 EUR
APOSPC500250-1G APOSPC500250-250MG APOSPC500250-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
Formel: C₇H₅BrClFO
Molecular Weight: 239,47 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784265
CAS-Nummer: 146447-18-9