4-Brom-5-fluor-2-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500260-5G PC500260-1G PC500260-25G
APOSPC500260-5GEA 37.7 EUR
APOSPC500260-5G APOSPC500260-1G APOSPC500260-25G
4-Brom-5-fluor-2-methylanilin
4-Brom-5-fluor-2-methylanilin
Formel: C₇H₇BrFN
Molecular Weight: 204.0400 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973753
CAS-Nummer: 52723-82-7