Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
PC500279-1G PC500279-25G PC500279-5G
APOSPC500279-1GEA 33.5 EUR
APOSPC500279-1G APOSPC500279-25G APOSPC500279-5G
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇FN₂O₄
Molecular Weight: 214,15 g/mol
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09839221
CAS-Nummer: 346691-23-4