3'-Chlor-2'-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500342-5G
PC500342-1G
APOSPC500342-5GEA
79.9
EUR
APOSPC500342-5G
APOSPC500342-1G
3'-Chlor-2'-fluoracetophenon 97%
3'-Chlor-2'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆ClFO Molecular Weight: 172.59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00106165 CAS-Nummer: 161957-59-1 |