3-Fluor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluor-4-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Fluor-4-nitrobenzolsulfochlorid, 3-Fluor-4-nitrobenzolsulfonsäurechlorid
PC500352-1G PC500352-25G PC500352-5G
APOSPC500352-1GEA 40.6 EUR
APOSPC500352-1G APOSPC500352-25G APOSPC500352-5G
3-Fluor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
3-Fluor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClFNO₄S
Molecular Weight: 239.61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412240
CAS-Nummer: 86156-93-6
UN: 3261
ADR: 8 II