6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC50039-100MG PC50039-1G PC50039-250MG
APOSPC50039-100MGEA 139 EUR
APOSPC50039-100MG APOSPC50039-1G APOSPC50039-250MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molecular Weight: 225.56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848376
CAS-Nummer: 1110782-41-6