4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
PC500392-5G
APOSPC500392-5GEA 77 EUR
APOSPC500392-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃I
Molecular Weight: 350,91 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21603817
CAS-Nummer: 1256945-00-2