4-Brom-2,6-difluorbenzotrifluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC500419-1G
PC500419-25G
PC500419-5G
APOSPC500419-1GEA
21.9
EUR
APOSPC500419-1G
APOSPC500419-25G
APOSPC500419-5G
4-Brom-2,6-difluorbenzotrifluorid 99%
4-Brom-2,6-difluorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂BrF₅ Molecular Weight: 260,99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631616 CAS-Nummer: 156243-64-0 |