Lithiumhexafluorosilicat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5005-25G PC5005-5G
APOSPC5005-25GEA 236 EUR
APOSPC5005-25G APOSPC5005-5G
Lithiumhexafluorosilicat 98%
Lithiumhexafluorosilicat
Formel: F₆Li₂Si
Molecular Weight: 155,96 g/mol
Dichte: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049473
CAS-Nummer: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
UN: 2856
ADR: 6.1,III