Methyl-2-(brommethyl)-5-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500512-1G PC500512-250MG PC500512-5G
APOSPC500512-1GEA 81.2 EUR
APOSPC500512-1G APOSPC500512-250MG APOSPC500512-5G
Methyl-2-(brommethyl)-5-fluorbenzoat
Methyl-2-(brommethyl)-5-fluorbenzoat
Formel: C₉H₈BrFO₂
Molecular Weight: 247,06 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04114323
CAS-Nummer: 138786-65-9
UN: 3265
ADR: 8,III