4'-Fluor-3'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC500523-10G PC500523-1G PC500523-5G
APOSPC500523-10GEA 412 EUR
APOSPC500523-10G APOSPC500523-1G APOSPC500523-5G
4'-Fluor-3'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
4'-Fluor-3'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660260
CAS-Nummer: 886501-44-6