4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500550-1G
PC500550-5G
PC500550-25G
APOSPC500550-1GEA
0
EUR
APOSPC500550-1G
APOSPC500550-5G
APOSPC500550-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₅F₄NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832246 CAS-Nummer: 113421-98-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |