Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium trifluoro(methoxymethyl)borate
PC50073-1G PC50073-5G
APOSPC50073-1GEA 26.1 EUR
APOSPC50073-1G APOSPC50073-5G
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Formel: C₂H₅BF₃KO
Molecular Weight: 151,96 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566517
CAS-Nummer: 910251-11-5