2-Chlor-5-fluor-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
PC50086-25G PC50086-5G
APOSPC50086-25GEA 244 EUR
APOSPC50086-25G APOSPC50086-5G
2-Chlor-5-fluor-3-nitropyridin
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂ClFN₂O₂
Molecular Weight: 176.5300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659490
CAS-Nummer: 136888-21-6