2'-Fluor-3'-nitroacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Fluoro-3-nitrophenyl)ethanone
PC501170-1G
PC501170-5G
PC501170-10G
PC501170-25G
APOSPC501170-1GEA
89.9
EUR
APOSPC501170-1G
APOSPC501170-5G
APOSPC501170-10G
APOSPC501170-25G
2'-Fluor-3'-nitroacetophenon 95%
2'-Fluor-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆FNO₃ Molecular Weight: 183.1400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13194361 CAS-Nummer: 873697-78-0 |