5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC501173-5G
APOSPC501173-5GEA 112 EUR
APOSPC501173-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Formel: C6H3ClFNO3
Molecular Weight: 191,5400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072578
CAS-Nummer: 65001-79-8