2-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501176-250MG
APOSPC501176-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC501176-250MG
2-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Molecular Weight: 169,1100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669885
CAS-Nummer: 96516-29-9