3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, (3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
PC5013-1G
PC5013-5G
APOSPC5013-1GEA
123
EUR
APOSPC5013-1G
APOSPC5013-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorphenylboronsäure 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ Molecular Weight: 211,9827 g/mol Schmelzpunkt: 149…152 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08061836 CAS-Nummer: 874219-36-0 |