4'-Brom-3'-fluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Bromo-3-fluoro--acetophenone
PC501320-1G PC501320-5G PC501320-10G
APOSPC501320-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501320-1G APOSPC501320-5G APOSPC501320-10G
4'-Brom-3'-fluoracetophenon
4'-Brom-3'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466241
CAS-Nummer: 304445-49-6
UN: 3261
ADR: 8,II