4-Brom-2-chlor-5-fluoranilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501469-1G PC501469-5G
APOSPC501469-1GEA 45.2 EUR
APOSPC501469-1G APOSPC501469-5G
4-Brom-2-chlor-5-fluoranilin 95%
4-Brom-2-chlor-5-fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878155
CAS-Nummer: 1000572-63-3