Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-fluoro-4-formylbenzoate
PC501652-1G
PC501652-5G
APOSPC501652-1GEA
33.5
EUR
APOSPC501652-1G
APOSPC501652-5G
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate
Formel:
C₉H₇FO₃ Molecular Weight: 182,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20231454 CAS-Nummer: 85070-58-2 |